4-(Trimethylsilyl)-3-butin-1-ol
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS19110.5 SILS19110.25
SILNSILS19110.5EA 0 EUR InStock
SILNSILS19110.5 SILNSILS19110.25
4-(Trimethylsilyl)-3-butin-1-ol
4-(Trimethylsilyl)-3-butin-1-ol
Formel: C₇H₁₄OSi
MDL Number: MFCD00190217
CAS-Nummer: 2117-12-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge