4-Brom-3-chlorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-6030-1G BB-6030-5G BB-6030-250M
COBBBB-6030-1GEA 451 EUR InStock
COBBBB-6030-1G COBBBB-6030-5G COBBBB-6030-250M
4-Brom-3-chlorphenylboronsäure
4-Brom-3-chlorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BBrClO₂
MDL Number: MFCD12913945
CAS-Nummer: 1217501-28-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge