1-Brom-2-(difluormethyl)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023878-1G 023878-5G
FLUO023878-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO023878-1G FLUO023878-5G
1-Brom-2-(difluormethyl)benzol
1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
Formel: C₇H₅BrF₂
MDL Number: MFCD06657962
CAS-Nummer: 845866-82-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge