5-Brom-2-fluor-4-methylanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2065-5G HC-2065-1G
COBBHC-2065-5GEA 449 EUR InStock
COBBHC-2065-5G COBBHC-2065-1G
5-Brom-2-fluor-4-methylanilin
5-Brom-2-fluor-4-methylanilin
Formel: C₇H₇BrFN
MDL Number: MFCD11504886
CAS-Nummer: 945244-29-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge