1-Brom-3-(methoxymethyl)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0766-5G OT-0766-25G OT-0766-1G
COBBOT-0766-5GEA 423 EUR InStock
COBBOT-0766-5G COBBOT-0766-25G COBBOT-0766-1G
1-Brom-3-(methoxymethyl)benzol
1-Bromo-3-(methoxymethyl)benzene
Formel: C₈H₉BrO
MDL Number: MFCD11504955
CAS-Nummer: 1515-89-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge