8-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6483-5G HC-6483-1G
COBBHC-6483-5GEA 260 EUR InStock
COBBHC-6483-5G COBBHC-6483-1G
8-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
8-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
Formel: C₁₀H₆F₃NO
MDL Number: MFCD00134577
CAS-Nummer: 23779-96-6
EINECS: 245-879-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge