2-Cyclopentylethanol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B22344.03 B22344.06
B22344.03EA 72.4 EUR InStock
B22344.03 B22344.06
2-Cyclopentylethanol ≥98%
2-Cyclopentylethanol
Purity: 98+% CAS No.: 766-00-7 Molecular Formula: C7H14O Formula Weight: 114.19 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4585 Boiling Point: 182° Beilstein Reference: 2069860 MDL No.: MFCD00019301
Formel: C₇H₁₄O
Siedepunkt: 182 °C
Dichte: 0,920
Flash-Pt: 70 °C (158 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019301
CAS-Nummer: 766-00-7
EINECS: 212-156-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge