Kaliumwolframat ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
14031.14 14031.22
14031.14EA 76.5 EUR InStock
14031.14 14031.22
Kaliumwolframat ≥99,5% (Metall-Basis)
Kaliumwolframat
Purity: 99.5% CAS No.: 7790-60-5 Molecular Formula: K2WO4 Formula Weight: 326.04 Physical Form: -60 Mesh Powder Density: 3.12 Melting Point: 921° Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,7694 MDL No.: MFCD00049668
Formel: K₂O₄W
Melting Pt: 921 °C
Dichte: 3,12
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049668
CAS-Nummer: 7790-60-5
EINECS: 232-215-2
Merck Index: 14,7694
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge