1-(4-Bromphenyl)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2492-1G HC-2492-5G
COBBHC-2492-1GEA 83.6 EUR InStock
COBBHC-2492-1G COBBHC-2492-5G
1-(4-Bromphenyl)piperidin
1-(4-Bromphenyl)piperidin
Formel: C₁₁H₁₄BrN
MW: 240.14 g/mol
MDL Number: MFCD04112533
CAS-Nummer: 22148-20-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge