1-(2-Bromphenyl)piperidin-2-on
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-1239-1G OT-1239-5G
COBBOT-1239-1GEA 153 EUR InStock
COBBOT-1239-1G COBBOT-1239-5G
1-(2-Bromphenyl)piperidin-2-on
1-(2-Bromphenyl)piperidin-2-on
Formel: C₁₁H₁₂BrNO
MDL Number: MFCD04037062
CAS-Nummer: 917508-51-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge