1-(3-Chlor-4-fluorphenyl)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6412-1G HC-6412-5G
COBBHC-6412-1GEA 88.6 EUR InStock
COBBHC-6412-1G COBBHC-6412-5G
1-(3-Chlor-4-fluorphenyl)piperidin
1-(3-Chlor-4-fluorphenyl)piperidin
Formel: C₁₁H₁₃ClFN
MDL Number: MFCD10699654
CAS-Nummer: 1033201-89-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge