5-(Trifluormethyl)picolinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-1447-1G PY-1447-25G PY-1447-5G
COBBPY-1447-1GEA 26.2 EUR InStock
COBBPY-1447-1G COBBPY-1447-25G COBBPY-1447-5G
5-(Trifluormethyl)picolinsäure
5-(Trifluormethyl)picolinsäure
Formel: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191.11 g/mol
MDL Number: MFCD04113632
CAS-Nummer: 80194-69-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge