Ethyl-3-piperidincarboxylat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009838-5G 009838-25G 009838-100G
FLUO009838-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009838-5G FLUO009838-25G FLUO009838-100G
Ethyl-3-piperidincarboxylat
Ethyl-3-piperidincarboxylat
Formel: C₈H₁₅NO₂
MDL Number: MFCD00005991
CAS-Nummer: 5006-62-2
EINECS: 225-681-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge