Ethyl-3-piperidincarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
194360-100G 194360-25G
SIAL194360-100GEA 88.7 EUR InStock
SIAL194360-100G SIAL194360-25G
Ethyl-3-piperidincarboxylat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-piperidincarboxylat
Formel: C₈H₁₅NO₂
MDL Number: MFCD00005991
CAS-Nummer: 5006-62-2
EINECS: 225-681-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge