3-Cyclopenten-1-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011660-5G 011660-25G
FLUO011660-5GEA 36.9 EUR InStock
FLUO011660-5G FLUO011660-25G
3-Cyclopenten-1-carbonsäure
3-Cyclopenten-1-carbonsäure
Formel: C₆H₈O₂
MDL Number: MFCD00101764
CAS-Nummer: 7686-77-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge