4-Chlor-N-methylanilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2852-5G HC-2852-25G HC-2852-100G
COBBHC-2852-5GEA 98.3 EUR InStock
COBBHC-2852-5G COBBHC-2852-25G COBBHC-2852-100G
4-Chlor-N-methylanilin Hydrochlorid
4-Chlor-N-methylanilin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉Cl₂N
MDL Number: MFCD00050524
CAS-Nummer: 30953-65-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge