Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumcer(IV)nitrat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

25000.3100 25000.4100 25000.5400
KRAF25000.3100EA 233 EUR InStock
KRAF25000.3100 KRAF25000.4100 KRAF25000.5400
Ammoniumcer(IV)nitrat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Ammoniumcer(IV)nitrat


Formel: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
MW: 548.22 g/mol
MDL Number: MFCD00151121
CAS-Nummer: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
Merck Index: 13,00509
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge