Ethylfluoracetat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H61340.09 H61340.18
H61340.09EA 35.1 EUR InStock
H61340.09 H61340.18
Ethylfluoracetat ≥98%
Ethylfluoracetat
Formel: C₄H₇FO₂
Siedepunkt: 119…120 °C
Dichte: 1,093
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000450
CAS-Nummer: 459-72-3
EINECS: 207-297-8
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,4167
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge