Butyllävulinat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
H59274.AE H59274.AP
H59274.AEEA 21.7 EUR InStock
H59274.AE H59274.AP
Butyllävulinat ≥98%
Butyllävulinat
Formel: C₉H₁₆O₃
Siedepunkt: 106…108 °C (5,5 mmHg)
Dichte: 0,974
Flash-Pt: 92 °C (198 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009449
CAS-Nummer: 2052-15-5
EINECS: 218-143-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge