ortho-Borsäure 20 g/l in wässriger Lösung für die Stickstoffbestimmung
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
05386.6000 05386.2000 05386.3000 05386.4000 05386.5000
KRAF05386.6000EA 221 EUR InStock
KRAF05386.6000 KRAF05386.2000 KRAF05386.3000 KRAF05386.4000 KRAF05386.5000
ortho-Borsäure 20 g/l in wässriger Lösung für die Stickstoffbestimmung
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
MW: 61.83 g/mol
Siedepunkt: 185
Melting Pt: 160
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
Merck Index: 13,01326
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=a93c66bb765106303a79d959711584a74629103a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge