Methylprednisolon
Lieferant: CAYMAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
15013-500 15013-5 15013-1
CAYM15013-500EA 97 EUR InStock
CAYM15013-500 CAYM15013-5 CAYM15013-1
Methylprednisolon
Methylprednisolon
Formel: C₂₂H₃₀O₅
MDL Number: MFCD00010591
CAS-Nummer: 83-43-2
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge