4-tert-Butylbenzonitril
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TL00451.1 TL00451.10 TL00451.50
MAYBTL00451.1EA 0 EUR InStock
MAYBTL00451.1 MAYBTL00451.10 MAYBTL00451.50
4-tert-Butylbenzonitril
4-tert-Butylbenzonitril
Formel: C₁₁H₁₃N
Siedepunkt: 67…69 °C (0,1 mmHg)
Dichte: 0,9492 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00075840
CAS-Nummer: 4210-32-6
EINECS: 224-137-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge