Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Carrez II-Lösung Zinkacetat 1 mol/l in Essigsäure-Lösung (0,5 mol/l ) ISO 6493

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


14859.2000 14859.3000 14859.4000 14859.5020
KRAF14859.2000EA 0 EUR InStock
KRAF14859.2000 KRAF14859.3000 KRAF14859.4000 KRAF14859.5020
Carrez II-Lösung Zinkacetat 1 mol/l in Essigsäure-Lösung (0,5 mol/l ) ISO 6493
Carrez II-Lösung


Storage Temperature: Raumtemperatur
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge