Waschlotion, Nature
Lieferant: PLUM HUDSIKKERHED
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
1795
PLUM1795EA 65.3 EUR InStock
PLUM1795
Waschlotion, Nature
Hautpflege Seifen und Hautreiniger
Milde und besonders umweltschonende Cremeseife für reguläres bis häufiges Händewaschen.
  • Mit dem "Nordischen Schwan" ausgezeichnet
  • Ohne Farb- und Duftstoffe
  • Für Spendersysteme: CombiPlum Electronic (1 l) und MP2000 (1,4 l)
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge