Chlor Analysatoren, CL17
Lieferant: Hach
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
708-0011EA 0 EUR InStock
708-0011 708-0010
Chlor Analysatoren, CL17
Analysatoren Elementar-Analysatoren
Der CL17 verwendet die kolorimetrische DPD-Chemie, um Wasser kontinuierlich nach freiem oder Gesamt-Restchlor zu überwachen. Das Analyseverfahren wird nicht durch Änderungen der Chlorkonzentration, des Proben-pH-Werts, der Temperatur, des Flusses oder des Drucks beeinflusst.
  • Eingebaute elektronische Kalibrierkurve ist im Instrument vorprogrammiert
  • Keine Nachkalibration, außer es wird von der Aufsichtsbehörde festgelegt
  • AquaTrend Interface (Bildschirm und Controller) mit integralem Signalausgangsmodul
Zertifizierungen: US EPA Regullierung 40 CFR 140.74 und beide Methoden 4500-CL G und Methode 334.0 können zur Messung von Restchlor im Trinkwasser verwendet werden.
Lieferumfang: Wird mit einem Monatsvorrat an Reagenzien und Schwefelsäure, Wartungs- und Installationsanweisungen, sowie einer Bedienungsanleitung geliefert. Das Stromkabel muss separat bestellt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge