Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Precision digital thermometer

Lieferant: Amarell

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

AMARE910550EA 55.24 EUR InStock
AMARE910550
Precision digital thermometer
This very fast indicating digital thermometer is suitable for measuring core temperatures when roasting and freezing.

  • Fast response semiconductor (T₉₀= 3 s)
  • Automatic tests avoid wrong measurements
  • Operating temperature from 0 to 50 °C

Colour: Black

Piercing stainless steel probe (L×Ø: 120×2,5 mm) with PVC cable (400 mm).

Lieferumfang: Supplied with a single block 9 V 6F22 battery with a shelf life of 4000 h.

Order Now
 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge