Ultrasonic baths, SONOREX LONGLIFE
Lieferant: BANDELIN-ELECTRONIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
143 184
142-1270EA 3913 EUR InStock
142-1270 142-1290
Ultrasonic baths, SONOREX LONGLIFE
Ultraschallbäder
SONOREX LONGLIFE is the high-power ultrasonic bath for aqueous cleaning solutions with easy to operate turning knob.
  • Built-in thermostatically adjustable heating from 30 to 80 °C
  • Timer 1 to 15 minutes and continuous operation
  • Filling level mark for minimum filling level of the cleaning fluid
  • Additional outlet for connection of an oil separator or for emptying the fluid
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..