Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Schnittschutzhandschuhe, ChaineXpert mit Stulpe

Lieferant: Honeywell Safety Products

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


Chainexpert
DALL2533711A0302EA 0 EUR InStock
DALL2533711A0302 DALL2533715A0302 DALL2533714A0302 DALL2533710A0302 DALL2533713A0302 DALL2533716A0302 DALL2533712A0302
Schnittschutzhandschuhe, ChaineXpert mit Stulpe
Diese Handschuhe aus Edelstahl sind mit einer schulterlangen Stulpe ausgestattet, um die Hand und den gesamten Arm bis zur Schulter zu schützen (kein Rutschen). Das Chain-Expert-Feder-Stahlband ersetzt konventionelle Kunststoff- oder Gummibandverschluss-Systeme und ist mit einer Schnalle sowie einem Druckknopf versehen. Es besteht keine Gefahr, dass sich das Federband löst, weshalb absolute Sicherheit für den Benutzer gewährleistet wird.

  • Komfortable Nutzung ohne Versteifung
  • Das Feder-Stahlband passt sich an alle Formen an, wobei ein bequemer und ergonomischer Sitz sichergestellt werden
  • Beidhändig tragbar mit Passform, die sich sowohl für links als auch für rechts eignet,
  • Die Handschuhe bestehen aus 100 % Edelstahl und gewährleisten Hypoallergenität ohne Kontaminationsgefahr durch das Verschlussband
  • Hergestellt unter Verwendung einer minimalen Komponentenanzahl für eine höhere Lebenszeit
  • Mit verstellbarem Kunststoffgurt
  • Jeder Armschutz ist mit einer farbig codierten Marke versehen

Ideal für Metallarbeiten, Fleischverarbeitungslinien, Entbeinung von Fleisch, Geflügel- und Fischverarbeitung.

Länge: 783 – 1050 mm (größenabhängig)
Stulpenlänge: 590 – 795 mm (größenabhängig)

Gewicht: 782 – 950 g (größenabhängig)

Durchmesser des Ringgeflechts: 0,5 mm

Zertifizierungen: Kat. II

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge