Fluoreszenzmikroskope, VisiScope® TL384 FL / TL385 FL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
VisiScope®
630-2680EA 2620 EUR InStock
VWRI630-2680 VWRI630-2724
Fluoreszenzmikroskope, VisiScope® TL384 FL / TL385 FL
Diese Fluoreszenzmikroskope sind für Routine-Anwendungen im Labor konzipiert.
  • Ermöglicht Hellfeld- und LED-Fluoreszenz-Beobachtungen
  • Energiesparende LED-Technologie mit höherer Lichtintensität für helle Bilder und eine bessere Farbtreue
  • Automatische Lichtsteuerung und -anpassung
  • Zahnstangenfreier Objekttisch mit Riemenantrieb ermöglicht eine reibungslose Bewegung
  • Fünf Objektive mit Anti-Pilz-Behandlung
Der Blaufilter wird für folgende Fluorochrome benötigt: Acridingelb, Acridinorange, Auramin, DiO, DTAF, FITC, GFP und YFP.
Der Grünfilter ist für Rhodamin, Texas Red und TRITC erforderlich.
Lieferumfang: Werden gebrauchsfertig mit Okularen, Objektiven, Netzteil mit Steckeradaptern, Staubschutzhülle sowie entweder mit Blau- (TL384 FL) oder Blau- und Grünfilter (TL385 FL) geliefert.
Order Now
PRODUKT
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge