Analytische HPLC-Säulen, Symmetry® C8
Lieferant: WATERS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
WAT046970 WAT054270 WAT058961 WAT066204 WAT045995
WATEWAT046970EA 1520 EUR InStock
WATEWAT046970 WATEWAT054270 WATEWAT058961 WATEWAT066204 WATEWAT045995
Analytische HPLC-Säulen, Symmetry® C8
Chromatographiesäulen
Symmetry® C8-Säulen verfügen über monofunktional gebundene C8-Liganden auf einer hochreinen, basendeaktivierten Silica.
Symmetry®-Säulen verfügen über die strengsten Säulenspezifikationen in der Branche, um hochreproduzierbare chromatographische Ergebnissen zu erzielen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge