Analytische HPLC-Säulen, SymmetryShield™ RP18
Lieferant: WATERS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
186000112 186000109 186000108 186000169 186000173 186000178 186000180
WATE186000112EA 1800 EUR InStock
WATE186000112 WATE186000109 WATE186000108 WATE186000169 WATE186000173 WATE186000178 WATE186000180
Analytische HPLC-Säulen, SymmetryShield™ RP18
Chromatographiesäulen
SymmetryShield™-Säulen verfügen über die patentierte Technologie der eingebetteten polaren Gruppen von Waters, die die restlichen Silanole der Silica vor stark basischen Analyten schützt und gleichzeitig die insgesamte Peakform verbessert. Darüber hinaus wird die Aktivität der Oberflächensilanole weiter reduziert, indem die eingebettete polare Gruppe nahe an der Silica-Oberfläche platziert wird. Dies sorgt für eine andere Selektivität und Retention als der Symmetry® C18-Ligand.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge