Chemikalienbeständige Overalls, Body Plus
Lieferant: BEST FRANCE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
01073A010XL 01073A010XXL
BESF01073A010XLEA 0 EUR InStock
BESF01073A010XL BESF01073A010XXL
Chemikalienbeständige Overalls, Body Plus
Einweg-Kleidung
Diese Kapuzenoveralls bestehen aus atmungsaktivem SMS-Gewebe. Sie bieten Schutz vor gefährlichem Staub und leichten flüssigen Chemikalienspritzern und -sprays.
  • Elastische Bündchen, Knöchel und Rücken
  • Feuchtigkeitstransportierende Eigenschaften
  • Reißverschluss mit selbstklebender Klappenabdeckung
Farbe: Weiß
Gewicht: 50 g/m²
Zertifizierungen: Typ 5/6; Kat. III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..