Warnschutzjacken, 4829 PLU
Lieferant: FRISTADS KANSAS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
1009801962XL 1009801712XL 100980196S 1009801963XL 100980171XS 100980171XL 100980171S 100980171M 100980171L 1009801713XL 100980196L 100980396XL 100980396S 100980396M 100980396L 1009803963XL 1009803962XL 100980196M 100980396XS 1009802713XL 1009802712XL 100980196XS 100980196XL 100980271XS
KWIN1009801962XLEA 0 EUR InStock
KWIN1009801962XL KWIN1009801712XL KWIN100980196S KWIN1009801963XL KWIN100980171XS KWIN100980171XL KWIN100980171S KWIN100980171M KWIN100980171L KWIN1009801713XL KWIN100980196L KWIN100980396XL KWIN100980396S KWIN100980396M KWIN100980396L KWIN1009803963XL KWIN1009803962XL KWIN100980196M KWIN100980396XS KWIN1009802713XL KWIN1009802712XL KWIN100980196XS KWIN100980196XL KWIN100980271XS
Warnschutzjacken, 4829 PLU
Arbeitskleidung
Diese gut sichtbaren Warnschutzjacken bestehen aus 80% Polyester und 20% Baumwolle auf der wasserabweisenden Außenseite. Die anderen Teile bestehen aus 65% Polyester und 35% Baumwolle.
  • Kombinieren Sie Komfort und Funktionalität
  • Reißverschluss bis zu Kragenrand
  • Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, zwei Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Innentaschen mit Knopf, Innentasche für Handy mit Klettverschluss, D-Ring
  • Verstellbare Taille und Manschetten, verlängerter Rücken
  • Reflektierendes Detail an den Schultern
Gewicht: 300 g/m²
Jacken können mit dem herausnehmbaren Futter PK-923 kombiniert werden.
Zertifizierungen: EN 471 (3-2), OEKO-TEX® zertifiziert
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge