ESD-Berufsschuhe, Clogs, Arrow, 38400
Lieferant: ABEBA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
38400/37 38400/39 38400/43
114-2421EA 77.2 EUR InStock
114-2421 114-2423 114-2427
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Arrow, 38400
Schuhe und Stiefel
ESD-Clogs aus Glattleder mit Innenfutter aus Leder und einem nicht klappbaren und verstellbaren Fersenriemen. Siehe Modell 38200.
  • Verstellbarer Ristbereich und Velcro® Klettverschluss
  • Sanitized® Behandlung reduziert Gerüche und Bakterienwachstum
  • Abriebfeste und rutschhemmende PU-Sohle
Farbe: Weiß
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); EN ISO 20347:2012; OB, A, FO, SRA.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..