Reinraum-Mäntel, BioClean-R™ Classic
Lieferant: Ansell-Nitritex
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
NITRCLC001-A10-50EA 0 EUR InStock
NITRCLC001-A10-50 NITRCLC001-A10-52 NITRCLC001-A10-SP NITRCLC001-A10-40 NITRCLC001-A10-36 NITRCLC001-A10-46 NITRCLC001-A10-38 NITRCLC001-A10-48 NITRCLC001-A10-54 NITRCLC001-A10-42 NITRCLC001-A10-34 NITRCLC001-A10-44
Reinraum-Mäntel, BioClean-R™ Classic
Diese modernen Mäntel bestehen aus MT811-Material und bieten Schutz bei leichten Arbeiten in ungefährlichen Umgebungen. Das Material MT811 ist ein Material in Croisébindung, aber die Filtrationsleistung bei den kleinsten Partikelgrößen ist nicht ganz so gut wie beim MT12 und MT031, wodurch das MT811 für die Reinraumklassen ISO 7 und ISO 8 geeignet ist.
  • Seitlicher Polyester-Reißverschluss, Zipper aus Edelstahl (nickelfrei)
  • Stehkragen, Raglanärmel
  • Kragen und Ärmel mit Druckknopfverschluss
Geeignet zur Verwendung in Umgebungen der Klasse 10.000, ISO-Klasse 7, M 5.5.
Farbe: Weiß
Gewicht: 113 g/m²
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge