Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Reinraum-Überschuhe, BioClean-R™

Lieferant: Ansell-Nitritex

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

NITRSKO001-A10-MEA 0 EUR InStock
NITRSKO001-A10-M NITRSKO001-A10-L NITRSKO001-A10-XXL NITRSKO001-A10-XL NITRSKO001-A10-XXX NITRSKO001-A10-XXS NITRSKO001-A10-S NITRSKO001-A10-XS
Reinraum-Überschuhe, BioClean-R™
Diese Überziehschuhe sind hergestellt aus MT811-Material, das zu 99% aus Polyester und zu 1% aus Kohlefaser besteht.

Diese Überziehschuhe sind hergestellt aus MT811-Material, das zu 99% aus Polyester und zu 1% aus Kohlefaser besteht.

  • Elastische Befestigungen am oberen Ende
  • Elastische Krempen
  • Kreppsohlen (3 mm) für Rutschfestigkeit

Geeignet für Reinräume der Partikelreinheitsklassen 10, ISO 4, M2.5.

  • Elastische Befestigungen am oberen Ende
  • Elastische Krempen
  • Kreppsohlen (3 mm) für Rutschfestigkeit

Gewicht: 113 g/m²

Order Now
 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge