Warnschutz-Latzhosen, gefüttert, Portwest Texo, TX52
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TX52ONRL TX52ONRM TX52ONRS TX52ONRXL TX52ONRXXL
PRTWTX52ONRLEA 79.6 EUR InStock
PRTWTX52ONRL PRTWTX52ONRM PRTWTX52ONRS PRTWTX52ONRXL PRTWTX52ONRXXL
Warnschutz-Latzhosen, gefüttert, Portwest Texo, TX52
Arbeitskleidung
Dieser Overall aus robustem Kingsmill-Gewebe bestehen aus 65% Polyester und 35% Baumwolle und eignen sich für vielfältige Arbeitsumgebungen. Der Stoff bietet überragenden Komfort und Haltbarkeit.
  • Mehrlagige Taschen, verdeckte Brusttasche mit Reißverschluss
  • Kniepolstertaschen
  • Komfortgummibund, Gummizug am Rücken für zusätzlichen Komfort
  • Doppelte Saumnähte
Die schmutzabweisende Texpel-Beschichtung schützt vor alltäglichen Verschmutzungen. Flüssigkeiten perlen von der Kleidung ab, sodass verschüttete Flüssigkeiten schnell beseitigt werden können.
Gewicht: 245 g/m²
Zertifizierungen: EN ISO 20471 (Klasse 2), GO/RT 3279 (nur Orange).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge