Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Waste Bins

Lieferant: SEMADENI

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

2093 2092
SEMA2093EA 39.4 EUR InStock
SEMA2093 SEMA2092
Waste Bins
Behälter Abfallbehälter
Made of HDPE.

  • Stable and are stackable
  • Odourless and hermetic seal for the transport and disposal
  • Adhesive sealing and triple lid seal

Round containers are suitable for safe and clean disposal of clinical, bacteriological or chemical and hazardous waste.

Zertifizierungen: UN 1H2/Y11/S (30 Liter Behälter), max. Füllgewicht 11 kg
UN 1H2/Y22/S (60 Liter Behälter), max. Füllgewicht 22 kg

Bestellinformation: Deckel bitte separat bestellen..

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..