Kapillarsäulen, MolSieve 13X
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
G3591-70017 G3591-70015 G3591-81028 G3591-81031 G3591-81043 G3591-81054 G3591-81085 G3591-81097 G3591-81098 G3591-81101 G3591-82003 G3591-82012 G3591-82043 G3591-82097 G3591-82101 G3591-80097 G3591-81058 G3591-80003 G3591-80012 G3591-80028 G3591-80031 G3591-80043 G3591-80054 G3591-80058 G3591-80085 G3591-80098 G3591-80101 G3591-81003 G3591-81012
HEWLG3591-70017EA 361 EUR InStock
HEWLG3591-70017 HEWLG3591-70015 HEWLG3591-81028 HEWLG3591-81031 HEWLG3591-81043 HEWLG3591-81054 HEWLG3591-81085 HEWLG3591-81097 HEWLG3591-81098 HEWLG3591-81101 HEWLG3591-82003 HEWLG3591-82012 HEWLG3591-82043 HEWLG3591-82097 HEWLG3591-82101 HEWLG3591-80097 HEWLG3591-81058 HEWLG3591-80003 HEWLG3591-80012 HEWLG3591-80028 HEWLG3591-80031 HEWLG3591-80043 HEWLG3591-80054 HEWLG3591-80058 HEWLG3591-80085 HEWLG3591-80098 HEWLG3591-80101 HEWLG3591-81003 HEWLG3591-81012
Kapillarsäulen, MolSieve 13X
Chromatographiesäulen
Diese MolSieve 13X-Säulen verfügen über eine breite Palette an Rohrmaterialien, darunter Edelstahl, Ultimetal und Nickel, sowie Hunderte von stationären Phasen, Packungen und Trägern, um vielen spezifischen Anwendungen gerecht zu werden.
  • UltiMetal-behandelte Edelstahlrohre ermöglichen eine verbesserte Inertheit und Spitzenformleistung
  • Eine strenge, hocheffiziente Packungstechnologie gewährleistet die Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge