Kapillarsäulen, HayeSep Q
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
G3591-70005 G3591-70006 G3591-70007 G3591-70011 G3591-81033 G3591-81047 G3591-81121 G3591-82002 G3591-82004 G3591-82020 G3591-82023 G3591-82033 G3591-82121 G3591-82159 G3591-80002 G3591-80004 G3591-80019 G3591-80020 G3591-80023 G3591-80033 G3591-80047 G3591-80121 G3591-81002 G3591-81004 G3591-81019 G3591-81020 G3591-81023
HEWLG3591-70005EA 300 EUR InStock
HEWLG3591-70005 HEWLG3591-70006 HEWLG3591-70007 HEWLG3591-70011 HEWLG3591-81033 HEWLG3591-81047 HEWLG3591-81121 HEWLG3591-82002 HEWLG3591-82004 HEWLG3591-82020 HEWLG3591-82023 HEWLG3591-82033 HEWLG3591-82121 HEWLG3591-82159 HEWLG3591-80002 HEWLG3591-80004 HEWLG3591-80019 HEWLG3591-80020 HEWLG3591-80023 HEWLG3591-80033 HEWLG3591-80047 HEWLG3591-80121 HEWLG3591-81002 HEWLG3591-81004 HEWLG3591-81019 HEWLG3591-81020 HEWLG3591-81023
Kapillarsäulen, HayeSep Q
Chromatographiesäulen
Gepackte GC-Säulen sind so konzipiert und hergestellt, dass sie eine hervorragende und reproduzierbare Leistung für alle Probentypen bieten, die mit der Trennung von gepackten Säulen verbunden sind, was vor allem in der Kohlenwasserstoff verarbeitenden Industrie wichtig ist.
  • Hocheffiziente und strenge Packtechnologie gewährleistet Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule und höchste Effizienz
  • UltiMetal-behandelte Edelstahlrohre ermöglichen eine verbesserte Inertheit und Spitzenformleistung
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge