J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C8, SPE-Säulen
Lieferant: Avantor
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
7087-06EA 326 EUR InStock
7087-06 7087-02 7087-26
J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C8, SPE-Säulen
Chromatographiesäulen
BAKERBOND spe™ Säulen für den Einmalgebrauch aus PP, vorgefüllt mit hochkapazitiven Sorbentien zwischen zwei 20-µm-PE-Fritten.
  • Auf Basis von Siliziumdioxid
  • Extraktion von Verbindungen aus Probenlösungen mit einem Volumen von einigen hundert µl bis zu 1 L
  • Verarbeitung durch Vakuum, Überdruck oder Zentrifugation
Allgemeine Anwendungen: Nicht ionische, unpolare bis mäßig polare Analyten.
Diese SPE-Säulen können im Umkehrphasenmodus verwendet werden.
Verpackung: Bestimmte Säulen sind in einer mit Folie ausgekleideten Fasertrommel, dem sogenannten Jumbo Pack, erhältlich. Die Säulen sind lose in der Folie verpackt, sodass die einzelnen Beutel nicht geöffnet werden müssen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge