Schnittschutzhandschuhe, Skeleton Nit 5
Lieferant: Honeywell Safety
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Skeleton
DALL2332524/9EA 252 EUR InStock
DALL2332524/9 DALL2332524/10 DALL2332524/8 DALL2332524/7
Schnittschutzhandschuhe, Skeleton Nit 5
Diese leichten, aus Kevlar®, Polyamid und Verbundfasern gestrickten Handschuhe haben eine Nitrilschaumbeschichtung auf der Handfläche und den Fingern.
  • Abrieb-, schnitt-/durchstich- und stoßfest
  • Nitrilbeschichtung bietet guten Schutz gegen Öl und Fett
  • Durch die Schaumbeschichtung ist dieser Handschuh flexibler als Handschuhe mit Standard-Nitrilbeschichtung
  • Stricktechnik verleiht dem Handschuh eine hervorragende Passform, verhindert das Eindringen von Schmutz und bietet gute Griffsicherheit
  • Verstärkung (Gummipolster) auf dem Handrücken schützt die Mittelhandknochen und Finger vor Stößen
Ideal für die Handhabung schwerer Teile mit hohem Schnittrisiko in öligen oder fettigen Umgebungen. Nicht geeignet für chemische Risiken. Sie verfügen zudem über Polster zur Stoßdämpfung.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3X42C P), EN 407 (X1XXXX); Kat. II
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge