Autosampler-Fläschchen, Supelco®
Lieferant: Sigma-Aldrich
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
29065-U 29067-U
SIAL29065-UEA 56.4 EUR InStock
SIAL29065-U SIAL29067-U
Autosampler-Fläschchen, Supelco®
Vials
Autosampler-Fläschchen bestehen aus Borosilikatglas (Typ I).
Bestellinformation: Die Vials sind in einer Box mit transparentem Deckel verpackt. Jeder Karton enthält 100 Vials und einen Beutel mit 100 vormontierten Kappen und Septen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge