Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethanol 99,5 % denaturiert mit 1 % MEK 99,5% ≥99,5%, GPR RECTAPUR® (vergällt mit 1% MEK)

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

85033.360EA 69.4 EUR InStock
85033.360 85033.460 85033.550 85033.320
Ethanol 99,5 % denaturiert mit 1 % MEK 99,5% ≥99,5%, GPR RECTAPUR® (vergällt mit 1% MEK)
Ethanol vergällt


Formel: H₃CCH₂OH
MW: 46.07 g/mol
Dichte: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.3 %
Assay (Ethanol) (V/V) Min. 98.3 %
Appearance Clear colourless liquid
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 0.780 - 0.800
Ethyl isoamyl ketone Min. 150 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.8 - 1.3 %
Methyl isopropyl ketone Min. 250 ppm
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.3 %
Denat. BrStV §44 ,1a Conform

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge