Scheidetrichter, birnenförmig, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
D2/01 D2/11 D2/21 D2/22 D2/32 D2/42 D2/43
532-0079EA 102 EUR InStock
532-0079 532-0080 532-0082 532-0083 532-0085 532-0086 532-0087
Scheidetrichter, birnenförmig, Quickfit®
Trichter Scheidetrichter
PYREX®, borosilicate glass.
  • Without graduation
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Funnel stem with cone to allow easy connection to Quickfit® flask with interchangeable PTFE key stopcock.
Zertifizierungen: Complies with ISO 4800 type 2.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge