Dissolved oxygen probes, InPro® 6800
Lieferant: Mettler - Toledo
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
52200967 52200968 52200966
METN52200967EA 2800 EUR InStock
METN52200967 METN52200968 METN52200966
Dissolved oxygen probes, InPro® 6800
Elektroden Sauerstoff-Elektroden
The InPro O2 sensor family provides the means for reliable inline measurement of dissolved oxygen in a wide spectrum of processes that operate under sterile/hygienic conditions.
  • Hygienic design, capable of withstanding CIP procedures
  • Stainless steel surfaces with highly polished finish
  • Steam sterilisable and autoclavable up to 140°C
  • Low detection limit at high signal stability
  • O-rings with FDA and USP Class VI approval
  • Minimal maintenance requirement
  • ISM (Intelligent Sensor Management)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..