Reinraum-Fingerlinge, Latex, QRP® 7C
Lieferant: BASAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
100239 100240 100241
BSNC100239EA 58.9 EUR InStock
BSNC100239 BSNC100240 BSNC100241
Reinraum-Fingerlinge, Latex, QRP® 7C
Fingerlinge Fingerlinge, Latex
Diese gerollten Einweg-Fingerlinge sind ideal für Situationen, in denen EOS/ESD ein Anliegen ist. Typische Anwendungen umfassen Luftfahrtelektronik, Schifffahrts-/Verbraucherelektronik, Fertigung von integrierten Schaltkreisen, Drahtbonden, Montage-/Reparaturarbeiten SMT/PWB-Montagen und diskrete Bauelemente.
  • Antistatisch, ungepudert, strukturierte Oberfläche
  • Geeignet für die Verwendung mit „Klasse II“-Geräten mit Grenzwerten über 1000 V
  • Oberflächenwiderstand: 5×1012 Ohm/sq
Geeignet zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M3.5.
Länge: 70 mm
Stärke: 0,08 mm
Farbe: Rosa
Verpackung: Verpackt in einem Standbeutel. 720 Fingerlinge pro Packung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge