Komparator-Testsätze mit visuellem Farbvergleich, Eisen
Lieferant: HACH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
146400 146500 146401 255600 2299300
705-0072EA 143 EUR InStock
705-0072 HACH146500 HACH146401 HACH255600 HACH2299300
Komparator-Testsätze mit visuellem Farbvergleich, Eisen
Umwelt-Prüfkits
Qualitative Ergebnisse mit Farbvergleich über herkömmliche Farbscheibe.
  • Tragbar, ideal für Tests vor Ort
  • Einfaches und schnelles Verfahren
  • Sätze enthalten alle erforderlichen Reagenzien und Utensilien für 100 Tests in einem robusten Tragekoffer
Bitte beachten Sie, dass einige dieser Reagenzien gesundheitsschädlich sind und treffen Sie geeignete Vorsichtsmaßnahmen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Avantor.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..