Kapillarsäulen, DB-17ms
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
121-4722 122-4711 122-4712 122-4731 122-4732 122-4762 123-4712 123-4732
HEWL121-4722EA 722 EUR InStock
HEWL121-4722 HEWL122-4711 HEWL122-4712 HEWL122-4731 HEWL122-4732 HEWL122-4762 HEWL123-4712 HEWL123-4732
Kapillarsäulen, DB-17ms
Chromatographiesäulen
Praktisch gleichbedeutend mit einer (50%-Phenyl)-Methylpolysiloxan-Säule. Sie sind mit Lösungsmittel abspülbar sowie geringes Bluten und haben eine Säule mit niedriger oder mittlerer Polarität ideal für GC/ GC. Sie eignen sich für CLP-Pestizide.
  • Ausgezeichnete Inertheit gegenüber aktiven Verbindungen
  • Verbesserte massenspektrale Integrität
  • Gebunden und quervernetzt
Max. Temperatur: 40 bis 320/340 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..