HPLC columns, MAbPac™ HIC-20
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
088553 088554 088555
555-7357EA 1393.33 EUR InStock
555-7357 555-7358 555-7359
HPLC columns, MAbPac™ HIC-20
Chromatographiesäulen
The MAbPac™ HIC-20 HPLC column are designed for separation of monoclonal antibodies (mAbs), mAb fragments and oxidised variants by hydrophobic interaction chromatography (HIC).
  • High resolution and high efficiency
  • Compatible with both organic solvent and aqueous mobile phase
  • Rugged column stability
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..